Passa al contenuto
SYNB135124
Synthware Desiccator with lid and ceramic plate
bottle O.D. 240 mm, clear borosilicate glass 3.3
Sinonimo/i:
Synthware B135124, desiccator with Top Knob
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear borosilicate glass 3.3
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech B135124
bottle O.D.
240 mm
General description
Desiccator, Clear, Id 240mm, Includes Lid & Ceramic Plate
Application
kemetch; synthware; desiccator
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)