SRP8049
Periostin mouse
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
OSF-2, Osteoblast-specific factor 2, PC cell-derived growth factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in CHO cells
Tag
FLAG® tagged
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
~85 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Postn(50706)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2