SRP8038
IL-38 mouse
recombinant, expressed in E. coli, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CD223, Interleukin-1 family member 10, Interleukin-38
About This Item
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Tag
FLAG® tagged
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
~20 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Il1f10(215274)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2