SRP6577
TAF1 (1371-1496) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BA2R, CCG1, CCGS, DYT3, KAT4, NSCL2, TAF1 RNA Polymerase II, TAF2A, TAFII250, TATA Box Binding Protein (TBP)-Associated Factor, XDP
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
41.7 kDa (1371-1496 aa + NT GST Tag)
Confezionamento
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TAF1(6872)
Descrizione generale
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)