SRP6533
RBP4 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
PRBP, Plasma retinol-binding protein, RBP, Retinol Binding Protein 4
About This Item
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
monomer ~230 kDa (Mouse RBP4 aa 19-201 is fused at the N-terminus to a FLAG0174-tag.)
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... RBP4(19662)
Descrizione generale
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)