SRP6477
LDLR human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FH, FHC, LDLCQ2, Low-Density Lipoprotein (LDL) Receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 86 kDa
observed mol wt 125-140 kDa
observed mol wt 95-110 kDa by SDS-PAGE (Ala22 or Asp193 is the predicted N-terminal.)
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LDLR(3949)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3