SRP6441
DPPIV/CD26(untagged) human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ADABP, ADCP-2, ADCP2, CD-26, DPP-4, DPP4, TP-103, TP103
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 85.4 kDa (This protein with two amino acids (Gly-Pro) at the N- terminus has a calculated MW)
observed mol wt 95 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Confezionamento
pkg of 10 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DPP4(1803)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3