SRP6401
HGFR/c-MET human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AUTS9, MET, RCCP2
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
8-His tagged
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
α-chain calculated mol wt 32.5 kDa
α-chain observed mol wt 45 kDa by SDS-PAGE (reducing) (resulting from glycosylation.)
β-chain 85 kDa
β-chain calculated mol wt 60 kDa
Confezionamento
pkg of 20 and 100 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MET(4233)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3