SRP6319
Kininogen,LMW from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, Fitzgerald factor, High molecular weight Kininogen, KNG, Kininogen-1 heavy chain, Low molecular weight growth-promoting, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human plasma
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
65 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KNG1(3827)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3