SRP6251
CCL6 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
C10, CCL6, MRP-1, SCYA6
About This Item
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
calculated mol wt 11.4 kDa (The predicted N-terminus is Gly22.)
observed mol wt 14 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... CCL6(20305)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3