SRP6215
Enterokinase human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Enteropeptidase, Serine protease 7, transmembrane protease serine 15
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
97.5 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Impurezze
<2 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ENTK(5651)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)