Documenti fondamentali
SRP6186
Sigma-Aldrich
Platelet Factor 4 from human platelets
≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
C-X-C motif chemokine 4, Iroplact, Oncostatin-A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Origine biologica
human
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
27.1 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PF4(5196)
Descrizione generale
A heparin-neutralizing protein which is contained in platelet storage granules. Platelet Factor 4 is released during aggregation, but its actual role in normal or abnormal hemostasis is unknown.
Stato fisico
Lyophilized from 20 mM Tris, pH 8.3, with 1.5 M NaCl.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3