SRP6099
GSTM1 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
GST 1-1, GST class-mu1, Glutathione S-transferase Mu 1, pmGT10
About This Item
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
25.9 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... GSTM1(14862)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)