SRP6060
LEFTY-I human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Left-right determination factor 1, Left-right determination factor B, Protein LEFTY-1, Protein LEFTY-B
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
38 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LEFTY1(10637)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)