Documenti fondamentali
SRP6044
Sigma-Aldrich
Angiostatin from human plasma
Sinonimo/i:
Angiostatin, Angiostatin K1-4, Angiostatin Kringles 1-4
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
human
Saggio
≥95%
Stato
liquid
PM
50.0 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Impurezze
Endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PLG(5340)
Stato fisico
In 20 mM HEPES, 150 mM NaCl, pH 7.4
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alvaro Macieira-Coelho
Inhibitors of Cell Growth (2012)
Anti-angiogenesis mediated by angiostatin K1-3, K1-4 and K1-4.5. Involvement of p53, FasL, AKT and mRNA deregulation.
Chen YH
Thrombosis and Haemostasis (2006)
Angiostatin: an endogenous inhibitor of angiogenesis and of tumor growth.
O' Reilly MS
EXS (1997)
Characterization of a reduced form of plasma plasminogen as the precursor for angiostatin formation.
Butera D
The Journal of Biological Chemistry (2014)