SRP6027
UbcH5b human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
UbcH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
17.0 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
~1.0 mg/mL
Impurezze
Endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... UB2D2(7322)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)