Documenti fondamentali
SRP5363
Sigma-Aldrich
PAK2, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
PAK-gamma, PAK65
Scegli un formato
20 μG
CHF 243.00
CHF 243.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
CHF 243.00
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 243.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
~87 kDa
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PAK2(5062)
Descrizione generale
PAK2 proteins is a family of serine/threonine kinases that serve as targets for the small GTP binding proteins, CDC42 and RAC1, and have been implicated in a wide range of biological activities. The p21 activated kinases (PAK) are critical effectors that link Rho GTPases to cytoskeleton reorganization and nuclear signaling. PAK2 is activated by proteolytic cleavage during caspase-mediated apoptosis, and may play a role in regulating the apoptotic events in the dying cell. The CDC42 and RAC1 induce autophosphorylation of PAK2, which stimulates sustained phosphorylation of other substrates.
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)