Documenti fondamentali
SRP5331
Sigma-Aldrich
DYRK3, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
DYRK5, RED, REDK
Scegli un formato
10 μG
CHF 350.00
CHF 350.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
CHF 350.00
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 350.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
194-290 nmol/min·mg
PM
~95 kDa
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... DYRK3(8444)
Descrizione generale
DYRK3 or dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 3 is belongs to the DYRK family of dual-specificity protein kinases that catalyze autophosphorylation on serine/threonine and tyrosine residues. DYRK3 expressed in E. coli undergoes tyrosine autophosphorylation and catalyzes phosphorylation of histones H3 and H2B in vitro. DYRK3 regulate different steps of the caveolar cycle. DYRK3 can promote cell survival through phosphorylation and activation of SIRT1. DYRK3 directly phosphorylate SIRT1 at Thr(522), promoting deacetylation of p53.
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)