SRP5088
TAK1-TAB1 (1-303), (437-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
MAP3K7, MGC57664, TAK1: MAP3K7
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
8-12 nmol/min·mg
PM
~74 kDa
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MAP3K7(6885) , TAB1(10454)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1