SRP5053
NEK9 (1-979), (deleted fragment 346-731), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
DKFZp434D0935, MGC138306, MGC16714, NEK8, NERCC, NERCC1
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
102-138 nmol/min·mg
PM
~115 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NEK9(91754)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1