SRP5030
FGFR2 (285-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
BFR-1, CD332, CEK3, ECT1, JWS, K-SAM, TK14, TK25
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
100-136 nmol/min·mg
PM
~72 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FGFR2(2263)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)