SRP4838
PTEN human
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN, Mutated in multiple advanced cancers 1, PTEN, Phosphatase and tensin homolog, Phosphatidylinositol-3
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90%
Stato
liquid
PM
~86.0 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.1 EU/μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PTEN(5728)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)