SRP4163
IL-12 from rat
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
CTL maturation factor (TCMF), Cytotoxic lymphocyte maturation factor (CLMF), Edodekin-α, IL-12, NKSF, TSF
About This Item
Origine biologica
rat
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
0.01-0.05 ng/mL
PM
~70 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Il12a(84405)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)