SRP3241
IL-13 Long Form from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
NC300 (Human) P600 (Murine), interleukin 13
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
≤5.0 ng/mL ED50
PM
12.3 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... IL13(116553)
Descrizione generale
Human and murine IL-13 is cross-species reactive. Recombinant rat IL-13 is a 11.9kDa protein consisting of 109 amino acid residues.
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3