SRP3086
IL-2 Receptor human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CD25 antigen, TAC-antigen, soluble IL-2 receptor
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
0.5-15 μg/mL ED50
PM
31 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL2RA(3559)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)