SRP2163
Estrogen Receptor human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
DKFZp686N23123, ER, ESR, ESRA, Era, NR3A1
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
PM
~68 kDa
Confezionamento
pkg of 4 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
200 μg/mL
Colore
colorless to clear
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)