SRP2148
EF1α, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CCS3, EE1A1, EEF-1, EEF1A, EF-Tu, EF1A, FLJ25721, LENG7, PTI1, eEF1A-1
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
PM
~77.3 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
350 μg/mL
Colore
colorless to clear
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... EEF1A1(1915)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)