SRP2116
RNA Polymerase II, p15.6 subunit, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HRBP14.4, POLRF, RPABC2, RPB14.4, RPB6
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~40 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
200 μg/mL
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... POLR2F(5435)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1