Passa al contenuto
SRP2007
TFIIF (RAP74 subunit) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BTF4, RAP74, TF2F1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Form:
frozen liquid
Mol wt:
~59 kDa
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~59 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
200 μg/mL
technique(s)
western blot: suitable
color
clear colorless
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... GTF2F1(2962)
Biochem/physiol Actions
The transcription factor IIF (TFIIF) is composed of 58 kDa (RAP74) and 26 kDa (RAP30) subunits that form a heterodimer, and was first identified through the ability to interact with immobilized RNA polymerase II. In addition to its role in transcription initiation, TFIIF can increase the specificity and efficiency of RNA polymerase II transcription, and can especially increase the rate of transcription elongation.
Physical form
Clear and colorless frozen liquid solution
Preparation Note
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. While working, please keep sample on ice.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)