Documenti
SRP0688
Sigma-Aldrich
SGKTIDE
≥95% (HPLC)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
1329.62
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
The SGKtide peptide sequence (CKKRNRRLSVA) contains serine protein kinase phosphorylation site and is evaluated as a substrate for SGK and NDR family kinases.
Sequenza
CKKRNRRLSVA
Ricostituzione
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 to a final concentration of 1mg/mL.
Stoccaggio e stabilità
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3