Documenti fondamentali
SRP0662
Sigma-Aldrich
CBL-B (Y363F), His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b, E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, SH3-binding protein CBL-B
Scegli un formato
50 μG
CHF 488.00
CHF 488.00
Spedizione prevista il18 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 488.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 488.00
Spedizione prevista il18 maggio 2025
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
frozen liquid
PM
48 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CBLB(868)
Descrizione generale
Human Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), also known as E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, and SH3- binding protein CBL-B with Y363F mutation GenBank Accession No. NM_170662, a.a. 39 - 426 with N-terminal His-tag and N-terminal Avi-tag, expressed in an E. coli expression system. This protein was enzymatically biotinylated in vivo using Avitag technology. MW=48 kDa.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)