SRP0591
PD-1 (I126A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
44.5 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PDCD1(5133)
Descrizione generale
Human secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_014143, amino acids 25-167 with an I126A mutation, fused at the C-terminus with the Fc portion of human IgG1, and C-terminal Avitag™ , expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag™ technology. MW = 44.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1