Documenti fondamentali
SRP0589
Sigma-Aldrich
SIRP-gamma (CD172G), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD172g, Signal regulatory protein-gamma, signal regulatory protein beta 2
Scegli un formato
50 μG
CHF 556.00
CHF 556.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 556.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 556.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
67.6 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SIRPG(55423)
Descrizione generale
Signal regulatory proteingamma (SIRP-γγ), also known as signal regulatory protein beta 2, and CD172g, GenBank Accession No. NP_018556, a.a. 29-360, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 and C terminal Avitag , MW 67.6 kDa, expressed in a HEK293 expression system and enzymatically biotinylated using Avitag technology. Note: SIRP-γ is heavily glycosylated, resulting in higher molecular weight. Biotinylation was confirmed to be >90%.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)