Documenti fondamentali
SRP0553
Sigma-Aldrich
Mouse CD155 (PVR), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Poliovirus receptor and Nectin-like protein 5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
35.6 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... PVR(52118)
Descrizione generale
Mouse CD155, also known as Poliovirus receptor and Nectin-like protein 5, GenBank Accession No. NM_027514, a.a. 29-348 with a C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 35.6 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)