Documenti fondamentali
SRP0539
Sigma-Aldrich
HVEM, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells Human
Sinonimo/i:
CD270, HVEA, HVEM, LIGHTR, TNFRSF14, TR2
Scegli un formato
50 μG
CHF 556.00
CHF 556.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 556.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 556.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells Human
Stato
frozen liquid
PM
46 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF14(8764)
Descrizione generale
Human herpesvirus entry mediator A, also known as HVEM, TNFRSF14, CD270, and HVEA, GenBank Accession No. NM_003820, a.a. 37-202 fused to human IgG1 Fc, with C-terminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)