Documenti fondamentali
SRP0512
Sigma-Aldrich
PPID (CYP-40), GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
CYP-40, CyP-D, Cyclophilin-40, PPID, Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D, Rotamase D, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
frozen liquid
PM
67.5 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PPID(5481)
Descrizione generale
Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D (PPID), also known as peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Cyclophilin-40 (CYP-40, CyP-D), GenBank Accession No. NM_005038, a.a. 2-370(end), with N-terminal GST-tag, MW 67.5 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
Stato fisico
Aqueous solution
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)