SRP0483
CREBBP (1081-1197) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CBP, CREB binding protein, KAT3A, RSTS
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
14.9 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
1.26 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CREBBP(1387)
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1