SRP0429
PDE4A10 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥75% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
DPDE2, PDE46, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥75% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥75% (compared to standard)
PM
117 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PDE4A(5141)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1