SRP0421
DPY30 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HDPY-30, Saf19, dpy-30 homolog
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
12 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... DPY30(84661)
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)