SRP0275
PDE10A Active from rat
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Pde10a3, Phosphodiesterase 10A, Testis-specific phosphodiesterase PDE10A2, cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 10A
About This Item
Origine biologica
rat
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
66 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
rat ... PDE10A(63885)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)