Documenti fondamentali
SRP0225
Sigma-Aldrich
Rheb Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
GTP-binding protein Rheb, Ras homolog enriched in brain
Scegli un formato
100 μG
CHF 594.00
CHF 594.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 594.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 594.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
23 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... RHEB(6009)
Descrizione generale
Human Rheb (GenBank Accession No. NM_005614), full length with N-terminal HIS6 tag, MW = 23 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Applicazioni
Useful for the study of biochemical function.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)