Documenti fondamentali
SRP0185
Sigma-Aldrich
ALAS2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ALA synthase 2-δ, ALAS-E, Aminolevulinic acid synthase 2
Scegli un formato
100 μG
CHF 660.00
CHF 660.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 660.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 660.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
46 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ALAS2(212)
Descrizione generale
Human ALAS2 (aminolevulinate, δ-, synthase 2) (GenBank Accession No. NM_000032), (amino acids 136-553) with N-terminal His tag, MW = 46 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol, 3 mM DTT, 20 μM pyridoxal 5′ phosphate monohydrate.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)