SML4104
Tomatine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3β,5α,22β,25S)-Spirosolan-3-yl O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-galactopyranoside, Lycopersicin, NSC 234440, NSC 9223, Spirosolane, α-Tomatine, alpha-tomatine
About This Item
Origine biologica
tomato
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
N1[C@]2(O[C@@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@]6([C@H](C[C@H](CC6)O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O[C@@H]%10O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%10O)O)O)CO)O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O)CO)CO)CC5)C)CC4)C3)C)[
C[C@@H]1[C@@]2(O[C@]3([H])[C@@]1([H])[C@]4(CC[C@]5([H])[C@@]6([C@@](C[C@@H](O[C@@H]7O[C@@H]([C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H]8O[C@H]%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O%10)[C@@H]([C@H]7O)O)CO)CC6)([H])CC[C@
InChI
REJLGAUYTKNVJM-SGXCCWNXSA-N
Azioni biochim/fisiol
Tomatine (Lycopersicin) is a natural glycoalkaloid from tomatoes that exhibits fungicidal, antimicrobial, and insecticidal properties. Tomatine induces apoptosis in cancer cell lines.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)