Vai a
SML4045
Salvianolic acid A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(αR)-α-[[(2E)-3-[2-[(1E)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-3,4-dihydroxybenzenepropanoic acid, (+)-Salvianolic acid A, Dan phenolic acid A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H22O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.45
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O([C@H](Cc3cc(c(cc3)O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1c(c(c(cc1)O)O)\C=C\c2cc(c(cc2)O)O
InChI key
YMGFTDKNIWPMGF-UCPJVGPRSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell protective antioxidant isolated from Salvia.Salvianolic acid A is cell protective antioxidant originally isolated from Salvia. It has been found to attenuate PDGF-induced ROS formation in hepatic stellate cells and protected against isoproterenol-induced myocardial damage in rats.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salvianolic acid A
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)