SML4025
Drp1 inhibitor, SC9
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[6-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-1-(phenylmethyl)-5-pyrimidinyl]-2-[(5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)thio]-N-methylacetamide, SC9
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NC2=NC(SCC(N(C(C(N3)=O)=C(N)N(CC4=CC=CC=C4)C3=O)C)=O)=NN2C(C)=C1
Azioni biochim/fisiol
Drp1 inhibitor SC9 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of GTPase activity of dynamin-related protein 1 (Drp1) that binds to a switch I-adjacent grove (SWAG) on Drp1. SC9 inhibits Drp1-Fis1 interaction in cells and eases the burden of Drp1-mediated pathologies such as LPS-induced mitochondrial dysfunction. It rescues mice from LPS-induced endotoxemia.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)