Vai a
SML4017
DiFMU
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin, Marina Blue
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6F2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.15
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=C2C(C(C)=CC(O2)=O)=CC(F)=C1O
InChI key
LLENVBUPWUQAGL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fluorescent product of hydrolysis of fluorogenic phosphatase substrate DiFMUP.
DiFMU is a fluorescent product of hydrolysis of fluorogenic phosphatase substrate DiFMUP. DiFMU excitation wavelength is 358nm and emission can be detected at 455 nm.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)