SML3997
FOY-251 mesylate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[4-[(Aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]-benzeneacetic acid, methanesulfonate; 4-(4-Guanidinobenzoyloxy)phenylacetic acid, methanesulfonate, CC6 mesylate salt, Camostat active metabolite, FOY 251 mesylate salt, FOY 305 active metabolite, FOY-305 active metabolite, FOY251 mesylate salt, GBPA mesylate salt
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(NC(N)=N)C=C1)OC2=CC=C(CC(O)=O)C=C2.O=S(O)(C)=O
InChI
JXMOPIDYHUYOED-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
FOY-251 is a trypsin-like serine protease inhibitor and an active metabolite of the oral drug Camostat/FOY-305 (trypsin IC50 = 51/55 nM by FOY-305/FOY-251; plasma kallikrein/plasmin IC50 = 1.48/2.64 μM by FOY-305 and 2.32/12.5 μM by FOY-251). FOY-251 and FOY-305 are also potent inhibitor against transmembrane serine protease 2 (TMPRSS2 IC50 = 6.2/33.3 nM by by FOY-305/FOY-251) that primes SARS-CoV-2 spike protein for host cell entry.
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)