Vai a
SML3965
Procyanidin B2
≥97% (HPLC), anti-inflammatory, powder
Sinonimo/i:
(+)-Procyanidin B2, (-)-Epicatechin-(4β→8)-(-)-epicatechin, (2R,2′R,3R,3′R,4R)-2,2′-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3′,4,4′-tetrahydro[4,8′-bi-2H-1-benzopyran]-3,3′,5,5′,7,7′-hexol, Proanthocyanidin B2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H26O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
578.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Procyanidin B2, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to pink
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H](c6c1cc(cc6O)O)c3c4c(c(cc3O)O)C[C@H]([C@H](O4)c5cc(c(cc5)O)O)O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
InChI key
XFZJEEAOWLFHDH-NFJBMHMQSA-N
Biochem/physiol Actions
Polyphenolic plant compound that exhibits anti-inflammatory, anti-cancer, antiviral, and antioxidant properties.
Procyanidin B2 is a polyphenolic plant compound that exhibits anti-inflammatory, anti-cancer, antiviral, and antioxidant properties. Procyanidin B2 attenuates dyslipidemia, hyperglycemia, and oxidative stress in individuals with metabolic syndrome. Apparently, it reduces fatty liver by remodeling intestinal flora in a high-fat-cholesterol diet fed rabbits.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
42157PHL895521566908
Procyanidin B2 analytical standard
Supelco
42157
Procyanidin B2
Procyanidin B2 phyproof® Reference Substance
PHL89552
Procyanidin B2
USP
USP
1566908
Procyanidin B2
description
≥97% (HPLC)
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to pink
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Procyanidin B2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)