Vai a
SML3908
SLU-PP-332
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-4-Hydroxy-N′(naphthalen-2-ylmethylene)benzohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid 2-(2-naphthalenylmethylene)hydrazide, ERR pan-Agonist 332, SR9861
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.32
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(C=C1)C(N/N=C/C2=CC3=C(C=C2)C=CC=C3)=O
InChI key
RNZIMBFHRXYRLL-XDHOZWIPSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-toxic pan ERRα/β/γ agonist with significant ERRα activity that acts as an exercise mimetic.
SLU-PP-332 is a non-toxic pan ERRα/β/γ (estrogen receptor-related receptors α/β/γ) agonist with significant ERRα activity (EC50 = 98, 230 & 430 nM against ERRα, ERRβ & ERγ) and acts as an exercise mimetic. SLU-PP-332 displays selectivity over ERα, ERβ and several other closely related nuclear receptors. It induces Ddit4 expression and enhances mitochondrial respiration in C2C12 myocytes (10 µM) and exercise endurance in mice (50 mg/kg bid, ip) in an ERRα-dependent manner.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D3946H9415
SLU-PP-332 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3908
SLU-PP-332
DY 131 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D3946
DY 131
5HPP-33 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
H9415
5HPP-33
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 22 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white to beige
color
-
color
white to off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)