Vai a
SML3852
Saroglitazar Magnesium
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(αS)-α-Ethoxy-4-[2-[2-methyl-5-[4-(methylthio)phenyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethoxy]benzenepropanoic acid Magnesium, (s)-2-Ethoxy-3-(4-(2-(2-methyl-5-(4-(methylthio)phenyl)-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid Magnesium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H56MgN2O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
901.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Mg+2].S(C)c4ccc(cc4)c5[n](c(cc5)C)CCOc6ccc(cc6)C[C@H](OCC)C(=O)[O-].S(C)c1ccc(cc1)c2[n](c(cc2)C)CCOc3ccc(cc3)C[C@H](OCC)C(=O)[O-]
InChI
1S/2C25H29NO4S.Mg/c2*1-4-29-24(25(27)28)17-19-6-10-21(11-7-19)30-16-15-26-18(2)5-14-23(26)20-8-12-22(31-3)13-9-20;/h2*5-14,24H,4,15-17H2,1-3H3,(H,27,28);/q;;+2/p-2/t2*24-;/m00./s1
InChI key
UJYFZCVPOSZDMK-YPPDDXJESA-L
Biochem/physiol Actions
Potent and selective PPARα/γ agonist.
Saroglitazar is a potent and selective PPARα/γ (peroxisome proliferator-activated receptor) agonist that exhibits lipid-lowering and insulin-sensitizing effects. Saroglitazar is approved in India for the treatment of diabetes type 2 and dyslipidemia.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T2573SML16191643380
Troglitazone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T2573
Troglitazone
USP
USP
1643380
Tazarotene
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to light brown
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)